Merck
857460M
Avanti
16:0 aldehyde-d9
hexadecanal(d9), methylene chloride solution
Synonim(y):
110843
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23OD9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
Formularz
methylene chloride solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857460M-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857460M
stężenie
1 mg/mL (857460M-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(CCCCCCCCCCCC([H])=O)[2H]
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Klucz InChI
NIOYUNMRJMEDGI-YNSOAAEFSA-N
Opis ogólny
16:0 aldehyd-d9 lub heksadekanal-d9 to deuterowany aldehyd tłuszczowy o długości łańcucha C16. Heksadekanal może pochodzić z plazmalogenu. Heksadekanal jest redukowany do heksadekanolu w reakcji katalizowanej przez dehydrogenazę alkoholową, preferującą propanol (Adhp). Heksadekanol ma szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i paliwowym.
Zastosowanie
16:0 aldehyd-d9 został użyty jako wewnętrzny wzorzec aldehydu tłuszczowego do derywatyzacji i spektrometrycznej identyfikacji α-hydroksylowych aldehydów tłuszczowych.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (857460M-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of long chain specific aldehyde reductase and its use in enhanced fatty alcohol production in E. coli
Fatma Z, et al.
Metabolic engineering, 37, 35-45 (2016)
Identification and quantitation of hexadecanal and octadecanal in broiler muscle phospholipids
Gardner HK, et al.
Poultry Science, 51(3), 1056-1058 (1972)
Cytochrome c is an oxidative stress-activated plasmalogenase that cleaves plasmenylcholine and plasmenylethanolamine at the sn-1 vinyl ether linkage
Jenkins CM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 293(22), 8693-8709 (2018)