Kluczowe dokumenty
MABN685
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-KDM4A, klon 5H1
ascites fluid, clone 5H1, from mouse
Synonim(y):
Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A, KDM4A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM4A(9682)
Opis ogólny
Metylacja lizyny histonów jest związana zarówno z chromatyną aktywną transkrypcyjnie, jak i chromatyną niemą, w zależności od tego, która reszta jest modyfikowana. Metylotransferazy i demetylazy histonów zapewniają, że metylacje histonów są dynamiczne i mogą się różnić w zależności od cyklu komórkowego lub etapu rozwoju. KDM4A demetyluje H3K36me3, modyfikację wzbogaconą na 3′ końcu aktywnych genów. KDM4A jest również znana jako specyficzna dla lizyny demetylaza 4A lub białko demetylacji histonów 3A zawierające domenę JmjC lub białko 2A zawierające domenę Jumonji i jest kodowana przez ludzki gen o nazwie KDM4A/JHDM3A/JMJD2/JMJD2A/KIAA0677. KDM4A jest demetylazą histonową, która specyficznie demetyluje reszty ′Lys-9′ i ′Lys-36′ histonu H3, odgrywając w ten sposób centralną rolę w represji genów histonowych, a KDM4A działa jako demetylaza specyficzna dla trimetylacji, przekształcając specyficzne trimetylowane reszty histonowe w formy dimetylowane. KDM4A nie demetyluje histonu H3 ′Lys-4′, H3 ′Lys-27′ ani H4 ′Lys-20′, ale KDM4A demetyluje trimetylowane H3 ′Lys-9′ i H3 ′Lys-36′, podczas gdy nie wykazuje aktywności na resztach mono- i dimetylowanych. KDM4A odgrywa również kluczową rolę w różnicowaniu mięśni, ponieważ demetylacja różnych celów pozwala wpływać na ekspresję rodziny genów Myog krytycznych w rozwoju komórek mięśniowych. KDMA4A oddziałuje również z deacetylazami histonów HDAC1, HDAC2 i HCAC3. Jest zlokalizowany w jądrze i ulega szerokiej ekspresji. Poziomy własne KDM4A są regulowane przez ubikwitynację i degradację proteasomów. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-KDM4A firmy EMD-Millipore zostało przetestowane metodą western blot na lizatach komórek HEK293 i transfekowanych KDM4A HEK293 oraz w zatopionej w parafinie immunohistochemii na ludzkich tkankach raka okrężnicy i krtani oraz we fluorescencyjnej immunocytochemii na komórkach NTERA-2 w hodowli.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego KDM4A wyrażony w E. Coli.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło KDM4A w ludzkich tkankach raka okrężnicy i krtani.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło KDM4A w komórkach NTERA-2.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-KDM4A, klon 5H1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest ukierunkowane na białko zawierające domenę Jumonji (JMJD) i zostało przetestowane w Western Blotting, IHC i Immunofluorescencji.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HEK293 and KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected KDM4A-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates.
Opis wartości docelowych
~72 kDa obserwowane
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizaty komórek HEK293 i KDM4A-hIgGFc transfekowanych HEK293
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jialiang Shao et al.
The EMBO journal, 40(20), e107480-e107480 (2021-07-17)
The mTORC1 pathway plays key roles in regulating various biological processes, including sensing amino acid deprivation and driving expression of ribosomal protein (RP)-coding genes. In this study, we observed that depletion of glutamate dehydrogenase 1 (GDH1), an enzyme that converts