Kluczowe dokumenty
850700C
Avanti
10:0 PE
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Synonim(y):
PE(10:0/10:0)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (850700C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850700C
stężenie
10 mg/mL (850700C-25mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H50NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-24(27)31-21-23(22-33-35(29,30)32-20-19-26)34-25(28)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h23H,3-22,26H2,1-2H3,(H,29,30)/t23-/m1/s1
Klucz InChI
KKOSJVWUOHEQKA-HSZRJFAPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)