Kluczowe dokumenty
850533P
Avanti
8.6 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850533P, powder
Synonim(y):
1-(8Z-tetradecenoilo)-rac-glicerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
300.43 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850533P-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850533P
metody
protein sequencing: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Monoglicerydy/monoacyloglicerole są polarnymi lipidami o charakterze amfifilowym.
Ten nowy detergent lipidowy może być stosowany do krystalizacji białek błonowych przy użyciu mezofaz lipidowych. Metoda ta jest różnie określana jako lipidowa faza sześcienna lub metoda mezo. Wykazano, że metoda ta jest dość wszechstronna, ponieważ została wykorzystana do rozwiązywania struktur krystalograficznych rentgenowskich białek prokariotycznych i eukariotycznych, białek monomerycznych, homo- i hetero-multimerycznych, zawierających chromofor i bez chromoforu oraz białek alfa-helikalnych i beta-baryłkowych.
Zastosowanie
8.6 MAG może być stosowany jako lipid gospodarza do tworzenia lipidowej fazy sześciennej (LCP) do seryjnej femtosekundowej krystalografii w lipidowej fazie sześciennej (LCP-SFX).
Działania biochem./fizjol.
Monoglicerydy są głównym składnikiem mieszanek do pieczenia. W tkaninach monoacyloglicerole pomagają zwiększyć trwałość koloru i kontrast, i są przydatne w przemyśle tekstylnym.
Opakowanie
Fiolka PTFE 5 ml z zakrętką (850533P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Fat as, or in, food
Fats and oils handbook, 719-802 (1998)
An overview of the development and applications of nanoscale materials in the food industry
Nanotechnology, 3-39 (2012)
Martin Caffrey et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (45) (2010-11-30)
A detailed protocol for crystallizing membrane proteins by using lipidic mesophases is described. This method has variously been referred to as the lipidic cubic phase or in meso method. The method has been shown to be quite versatile in that
Synthesis and characterization of monoacylglycerols through glycerolysis of ethyl esters derived from linseed oil by green processes
Hobuss CB, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10, 2327-2336 (2020)