Kluczowe dokumenty
850535O
Avanti
9.7 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
1-(9Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
oil
masa cząsteczkowa
328.49 g/mol
opakowanie
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850535O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850535O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850535O-500mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850535O-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
metody
protein sequencing: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OCC(O)CO)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h7-8,18,20-21H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
Klucz InChI
KVYUBFKSKZWZSV-FPLPWBNLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)