Kluczowe dokumenty
850522P
Avanti
Facade™-EM
3α-hydroxy-7α,12α-di-((O-β-D-maltosyl)-2-hydroxyethoxy)-cholane, powder
Synonim(y):
FA-3; 3α-hydroxy-7α,12α-di-((O-Β-D-maltopyranosyl)ethyloxy)-cholane
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
1115.26 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850522P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850522P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850522P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850522P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2OCCO[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O5)[C@H](CO)O4)([H])C[C@H](OCCO[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@H](CO)O6)[C@@]
Opis ogólny
Zastosowanie
- as a facial amphiphile detergent to purify protoxin-II (ProTx2)-voltage-sensor domain II (VSD2)-voltage-gated sodium (NavAb) channel
- as an additive in fluorescence quenching experiments of pentaene-SM 18
- to form isotropic bicelles with p75 for nuclear magnetic resonance (NMR) studies
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)