850539P
Avanti
Facade®-EPC
3α-hydroxy-7α,12α-di-(((2-(trimethylamino)ethyl)phosphoryl)ethyloxy)-cholane, powder
Synonim(y):
FA-7
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
masa cząsteczkowa
796.95 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850539P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 850539P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([H])C[C@H](OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]4[C@H](C)CCC