Merck
850408C
Avanti
4ME 16:0 PS
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1,2-di-(3,7,11,15-tetrametyloheksadekanoilo)-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa); PS(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H89NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
870.16
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (850408C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (850408C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850408C
stężenie
10 mg/mL (850408C-10mg)
10 mg/mL (850408C-25mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
Klucz InChI
KYWPZKCRBGDOKQ-YLTQECSMSA-M
Zastosowanie
4ME 16:0 PS lub 1,2-difytanoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(DPhPS) są odpowiednie do użycia:
  • w przygotowaniu planarnych dwuwarstw lipidowych
  • jako wzorzec wewnętrzny w spektrometrii mas do analiz lipidomicznych
  • w przygotowywaniu czarnych błon lipidowych
  • jako substrat dla enzymu faiodaktylipiny
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850408C-10 mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850408C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The early metabolomic response of adipose tissue during acute cold exposure in mice
Lu X, et al.
Scientific Reports, 7(1), 3455-3455 (2017)
Does the lipid environment impact the open-state conductance of an engineered beta-barrel protein nanopore?
Tomita N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1828(3), 1057-1065 (2013)
Phaiodactylipin, a glycosylated heterodimeric phospholipase A2 from the venom of the scorpion Anuroctonus phaiodactylus
Valdez-Cruz NA, et al.
European Journal of Biochemistry, 271(8), 1453-1464 (2004)
A critical reassessment of penetratin translocation across lipid membranes
Barany-Wallje E, et al.
Biophysical Journal, 89(4), 2513-2521 (2005)
Alessio Sacconi et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(40), 12183-12190 (2018-09-16)
Solid supported membranes (SSMs) are usually formed by an hybrid octadecanethiol/phosphatidylcholine (PC) bilayer supported by a gold electrode. Recently, it was shown that phosphatidylserine (PS) in place of PC can promote a more effective accumulation of lipid vesicles on the