Kluczowe dokumenty
850402P
Avanti
4ME 16:0 PE
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Synonim(y):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me)), DPyPE, DphyPE
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850402P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850402P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the preparation of planar lipid bilayers
- in the preparation of giant unilamellar vesicles (GUVs) for electrophysiology studies
- to form virtually solvent-free planar lipid membranes
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)