Merck
850303P
Avanti
04:0 PC
1,2-dibutyryl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
PC(4:0/4:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850303P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850303P-500mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850303P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)=O
InChI
1S/C16H32NO8P/c1-6-8-15(18)22-12-14(25-16(19)9-7-2)13-24-26(20,21)23-11-10-17(3,4)5/h14H,6-13H2,1-5H3/t14-/m1/s1
Klucz InChI
QIJYAMAPPUXBSC-CQSZACIVSA-N
Opis ogólny
04:0 PC jest rozpuszczalnym w wodzie analogiem fosfatydylocholiny. Fosfatydylocholina (PC) jest silnym lipidem tworzącym dwuwarstwę. Jest to najczęstszy fosfolipid w błonach ssaków. Jest również ważnym składnikiem warstwy śluzowej okrężnicy.
Lista produktów fosfatydylocholiny oferowanych przez Avanti ma na celu zapewnienie związków o różnych właściwościach fizycznych. Dostępne produkty obejmują krótkołańcuchowe (C3-C8 są rozpuszczalne w wodzie i higroskopijne), nasycone, wielonienasycone i mieszane kwasy PC. Wszystkie produkty są oczyszczane za pomocą HPLC, a specjalne środki ostrożności są podejmowane w celu ochrony produktów przed utlenianiem i hydrolizą.
Zastosowanie
04:0 PC jest odpowiedni do oceny jego zdolności do tworzenia odwrotnych miceli. Nadaje się również do stosowania jako substrat fosfolipidowy do badania specyficzności substratowej glicerofosfoetanoloaminy etanoloaminofosfodiesterazy (GPE-EP).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) działa jako środek powierzchniowo czynny w śluzie, tworząc hydrofobową powierzchnię hamującą przenikanie bakterii. Jest stosowana w leczeniu zatorowości tłuszczowej. Fosfatydylocholina obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów.
Opakowanie
30 ml bursztynowa butelka z szeroką szyjką i zakrętką (850303P-500mg)
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850303P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of reverse micelles on lipid oxidation in bulk oils: impact of phospholipids on antioxidant activity of alpha-tocopherol and Trolox
Chen B, et al.
Food & Function, 2(6), 302-309 (2011)
The Membranes of Cells (2016)
Characterization of glycerophosphoethanolamine ethanolaminephosphodiesterase from Streptomyces sanglieri
Mineta S, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 119(2), 123-130 (2015)
Mi-Kyung Oh et al.
Biochimica et biophysica acta, 1649(2), 146-153 (2003-07-25)
O-(n-alkyl)-N-(N,N'-dimethylethyl)phosphoramidates (n=6, 8, and 10; CnPNC) were synthesized and characterized as inhibitors of phospholipase D (PLD) activity toward phosphatidylcholine presented as monomers, micelles, and bilayers. Detailed studies with recombinant Streptomyces chromofuscus PLD, a Ca(2+)-activated enzyme that does not show large
Integrative Medicine - E-Book (2017)