Merck
840063C
Avanti
18:0-18:2 PS
1-stearoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa); PS(18:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H77NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
810.03
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840063C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840063C
stężenie
10 mg/mL (840063C-10mg)
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h12,14,18,20,38-39H,3-11,13,15-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b14-12-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
AHMHWPOYIVVEKN-PTDXFASBSA-M
Opis ogólny
18:0-18:2 PS lub 1-stearoilo-2-linoleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna jest asymetrycznym wielonienasyconym fosfolipidem.
Zastosowanie
18:0-18:2 PS lub 1-stearoilo-2-linoleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna została wykorzystana do przygotowania liposomów. Może on być stosowany jako wzorzec do analizy metabolizmu glicerofosfolipidów po ekspozycji na polichlorowany bifenyl (PCB)-153 w komórkach PC12 poprzez ukierunkowaną lipidomikę metodą ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840063C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Warren G Hill et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 289(1), C33-C41 (2005-02-25)
Caveolae are invaginated membrane structures with high levels of cholesterol, sphingomyelin, and caveolin protein that are predicted to exist as liquid-ordered domains with low water permeability. We isolated a caveolae-enriched membrane fraction without detergents from rat lung and characterized its
Anik Forest et al.
Journal of proteome research, 17(11), 3657-3670 (2018-09-27)
The goal of this work was to develop a label-free, comprehensive, and reproducible high-resolution liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)-based untargeted lipidomic workflow using a single instrument, which could be applied to biomarker discovery in both basic and clinical studies. For this
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly