Merck
840060C
Avanti
16:0-18:2 PS
1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(9Z,12Z-oktadekadienoilo)-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa); PS(16:0/18:2(9Z,12Z))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H73NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
781.97
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840060C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840060C
stężenie
10 mg/mL (840060C-10mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(43)51-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)33-48-38(42)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,36-37H,3-10,12,14-16,19-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t36-,37+;/m1./s1
Klucz InChI
WPLLCKLCLMRAPV-WHVRKWPVSA-M
Opis ogólny
Fosfatydyloseryna (PS) jest kwaśnym fosfolipidem obecnym w błonie i osoczu. Stanowi od 2% do 20% całkowitej masy fosfolipidów. PS występuje w dużych ilościach w białku mielinie.
Zastosowanie
16:0-18:2 PS lub 1-palmitoilo-2-linoleoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa) mogą być stosowane do przygotowania gigantycznych liposomów jednocząsteczkowych (GUL).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydyloseryna (PS) utrzymuje błony komórek nerwowych i mielinę. Wpływa na katabolizm i anabolizm neuroprzekaźników: acetylocholiny (ACh), noradrenaliny, serotoniny i dopaminy.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840060C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Y Dunina-Barkovskaya et al.
The Journal of membrane biology, 198(2), 77-87 (2004-05-13)
Low gadolinium concentrations induce rapid gigaseal formation and cell adhesion to glass and plastic (polystyrene) substrates in the slime mutant of Neurospora crassa. Cellular adhesion is independent of an integrin-mediated mechanism, because pretreatment with the oligopeptide ARG-GLY-ASP-SER (RGDS) did not
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly