Merck
840061C
Avanti
16:0-20:4 PS
1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eikozatetraenoilo)-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna(sól sodowa); PAPS; PS(16:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110670
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H73NO10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
805.99
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (840061C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840061C
stężenie
10 mg/mL (840061C-10mg)
typ lipidu
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H74NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-22-24-26-28-30-32-34-41(45)53-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)35-50-40(44)33-31-29-27-25-23-21-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,20,22,26,28,38-39H,3-10,12,14-16,19,21,23-25,27,29-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-,22-20-,28-26-;/t38-,39+;/m1./s1
Klucz InChI
MMDGTLYKZWZGJV-ANGKXMAJSA-M
Opis ogólny
16:0-20:4 PS lub 1-palmitoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna to glicerofosfolipid posiadający kwas palmitynowy i kwas arachidonowy przyłączone do pozycji sn-1 i sn-2 szkieletu glicerolu. Fosfolipidem w tym związku jest fosfoseryna, ujemnie naładowany lipid.
Zastosowanie
16:0-20:4 PS lub 1-palmitoilo-2-arachidonoilo-sn-glicero-3-fosfo-L-seryna została użyta jako wzorzec kalibracyjny do analizy lipidomicznej.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840061C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of
Peter A Leventis et al.
Annual review of biophysics, 39, 407-427 (2010-03-03)
Phosphatidylserine (PS) is the most abundant negatively charged phospholipid in eukaryotic membranes. PS directs the binding of proteins that bear C2 or gamma-carboxyglutamic domains and contributes to the electrostatic association of polycationic ligands with cellular membranes. Rather than being evenly