Kluczowe dokumenty
810172P
Avanti
14:0-12:0 NBD PA
Avanti Research - A Croda Brand 810172P, powder
Synonim(y):
1-myrystoilo-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoksadiazol-4-ylo)amino]dodekanoilo}-sn-glicero-3-fosforan (sól amonowa)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H62N5O11P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
759.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (810172P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810172P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest anionowym fosfolipidem z polarną grupą czołową fosfomonoestrową i dwoma długimi hydrofobowymi łańcuchami acylowymi. Stanowi 1-4% lipidów błonowych. NBD PA posiada analog fluorescencji, 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl (NBD) przy kwasie tłuszczowym sn-2 PA.
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) służy jako związek macierzysty do generowania innych fosfolipidów. Jest główną cząsteczką sygnalizacyjną w regulacji procesów komórkowych, w tym proliferacji komórek, wydzielania i reprodukcji, organizacji cytoszkieletu i wielu innych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (810172P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Phosphatidic acid in membrane rearrangements
Zhukovsky MA, et al.
Febs Letters, 593(17), 2428-2451 (2019)
Mikhail A Zhukovsky et al.
FEBS letters, 593(17), 2428-2451 (2019-08-01)
Phosphatidic acid (PA) is the simplest cellular glycerophospholipid characterized by unique biophysical properties: a small headgroup; negative charge; and a phosphomonoester group. Upon interaction with lysine or arginine, PA charge increases from -1 to -2 and this change stabilizes protein-lipid
A Chauhan et al.
Neurochemical research, 25(3), 423-429 (2000-04-13)
Fibrillar amyloid beta-protein (Abeta) is the major protein of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease (AD). The mechanism by which normally produced soluble Abeta gets fibrillized in AD is not clear. We studied the effect of
Karen M Henkels et al.
Oncotarget, 7(30), 47002-47017 (2016-06-04)
The intracellular concentration of the mitogen phosphatidic acid (PA) must be maintained at low levels until the need arises for cell proliferation. How temporal and spatial trafficking of PA affects its target proteins in the different cellular compartments is not