Merck
840101C
Avanti
Egg PA
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas L-α-fosfatydowy (jaja, kurczak) (sól sodowa)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL (840101C-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (840101C-25mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C37H71O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,35H,3-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b18-17-;/t35-;/m1./s1
Klucz InChI
PPYXMAJBOKWTQX-RYRMQHSSSA-M
Opis ogólny
Kwas fosfatydowy (PA) jest syntetyzowany przez działanie fosfolipazy D (PLD) na glicerofosfolipidy oraz przez fosforylację diacyloglicerolu (DAG) przez kinazę DAG.
Zastosowanie
Kwas fosfatydowy z jaj został wykorzystany w badaniach wiązania SEIPEN. Nadaje się do stosowania w przygotowywaniu liposomów i do wnioskowania o różnych gatunkach kwasu fosfatydowego z jaja za pomocą chromatografii cieczowej-spektroskopii masowej (LC-MS) i analizy rozdzielczości widmowej najmniejszych kwadratów (LSSR).
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) przyczynia się do biogenezy błon poprzez udział w syntezie glicerofosfolipidów, takich jak fosfatydylocholina, fosfatydyloetanoloamina, fosfatydyloinozytol i fosfatydyloseryna. PA bierze udział w sygnalizacji komórkowej.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (840101C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The lipid binding pleckstrin homology domain in UNC-104 kinesin is necessary for synaptic vesicle transport in Caenorhabditis elegans
Klopfenstein DR and Vale RD
Molecular Biology of the Cell, 15(8), 3729-3739 (2004)
Brain Lipids in Synaptic Function and Neurological Disease: Clues to Innovative Therapeutic Strategies for Brain Disorders (2015)
Extension of least squares spectral resolution algorithm to high-resolution lipidomics data
Zeng YX, et al.
Analytica Chimica Acta, 914(8), 35-46 (2016)
Human SEIPIN binds anionic phospholipids
Yan R, et al.
Developmental Cell, 47(2), 248-256 (2018)
Xianping Li et al.
Infection and immunity, 80(1), 429-440 (2011-11-16)
Aspergillus fumigatus is the most prevalent airborne fungal pathogen that induces serious infections in immunocompromised patients. Phospholipases are key enzymes in pathogenic fungi that cleave host phospholipids, resulting in membrane destabilization and host cell penetration. However, knowledge of the impact