Merck
810170P
Avanti
C18:0(2-NBD) GM1
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
C18:0(2-NBD) GM1 Ganglioside (synthetic, ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C79H136N8O34
Masa cząsteczkowa:
1741.96
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 x 500 μg (810170P-500UG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C(NC1=CC=C(C2=NON=C21)[N+]([O-])=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H]([C@H](O[C@@]5(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C5)[C@H]4O)O[C@@H]6O
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810170P-500UG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3