Key Documents
810103C
Avanti
16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-3-[16-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) amino]palmitoyl-sn-glycerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C82H13N3O12S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1296.12
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810103C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 810103C
stężenie
1 mg/mL (810103C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Lissamine rhodamine is a red-emitting fluorophore, mainly used in immunofluorescence studies. 16:0-LR/18:1/18:1 TG - lissamine rhodamine weighs around 119.38 g/mol and is available as a colourless liquid.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810103C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)
Which fluorophore is brightest? A comparison of the staining obtained using fluorescein, tetramethylrhodamine, lissamine rhodamine, Texas red, and cyanine 3.18
Wessendorf MW and Brelje TC
Histochemistry (1992)