Merck
800855P
Avanti
1,3-18:0 D5 DG
Avanti Polar Lipids, powder
Synonim(y):
1,3-Dioctadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H71D5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.05
Kod UNSPSC:
12352211
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (800855P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Zastosowanie
1,3-18:0 D5 DG has been used for the preparation of liposomes. It has also been used as an internal standard for lipid extraction.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800855P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lipidomics analysis of behavioral variant frontotemporal dementia: a scope for biomarker development
Kim W, et al.
Frontiers in Neurology, 9(3), 104-104 (2018)
The exchangeable apolipoprotein Nplp2 sustains lipid flow and heat acclimation in Drosophila
Rommelaere S, et al.
Cell Reports, 27(3), 886-899 (2019)