Merck
792458C
Avanti
18:1(n9)-16:0 PC - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-oleoilo-2-palmitoilo-sn-glicero-3-fosfocholina (IsoPure)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H82NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
760.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
pkg of 1 × 2.5 mL
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL in chloroform
typ lipidu
phospholipids
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
RRVPPYNAZJRZFR-VYOBOKEXSA-N
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (792458C-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)