Kluczowe dokumenty
GE29401322
Sigma-Aldrich
7723 XT wstępnie zapakowana kolumna chromatograficzna
pkg of 1 × 5 mL, prepacked chromatography column
Synonim(y):
StrepTrap High Performance
About This Item
Kod UNSPSC:
41106501
NACRES:
SB.53
klasa czystości
for chromatography
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29401322
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Żywica chromatograficzna do oczyszczania rekombinowanych białek znakowanych tagami Strep-tag II i Twin-Strep-tag, która zapewnia wyższe powinowactwo, co skutkuje wyższą wydajnością i mniejszą utratą cennego białka docelowego.
Cechy i korzyści
StrepTrap XT to gotowa do użycia kolumna wstępnie wypełniona sefarozą Strep-Tactin XT, zapewniająca korzyści:
  • Wysoką czystość rekombinowanych białek Strep-tag II i Twin-Strep-tag.
  • Szybkie oczyszczanie z prostą elucją.
  • Fizjologiczne warunki i łagodna elucja zachowują aktywność białka docelowego.
  • Szybka i łatwa regeneracja.
  • Kompatybilność z szeroką gamą detergentów, denaturantów i innych dodatków.
Informacje prawne
StrepTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)