Kluczowe dokumenty
791297P
Avanti
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)
Avanti Research - A Croda Brand 791297P, powder
Synonim(y):
kwas bis(1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloaminowy)-N-N′-dietylenotriaminopentaoctowy (sól gadolinu)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C80H154GdN7O24P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1817.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (791297P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791297P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) jest lipidowym kompleksem gadolinu, z czterema jednostkami kwasu mirystynowego. Kwas dietylenotriaminopentaoctowy jest chelatowany do jonu gadolinu.
Zastosowanie
Bis(14:0 PE)-DTPA (Gd) został użyty do przygotowania liposomów.
bis(14:0 PE)-DTPA (Gd)(bis(1,2-dimyristoilo-sn-glicero-3-fosfoetanoloamina)-kwas N-N′-dietylenotriaminopentaoctowy(sól gadolinu)) został użyty do przygotowania liposomów do pomiarów rezonansu magnetycznego (MRI).
Działania biochem./fizjol.
Kompleksy lipidowe na bazie gadolinu są środkami kontrastowymi w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego. Takie kompleksy lipidowe są stosowane w preparatach dwuwarstwowych na bazie liposomów do obrazowania.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (791297P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multifunctional receptor-targeted nanocomplexes for magnetic resonance imaging and transfection of tumours
Kenny GD, et al.
Biomaterials, 33(29), 7241-7250 (2012)