Kluczowe dokumenty
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
chlorowodorek 3ß-[N-(N′,N′-dimetyloaminoetano)-karbamoilo]cholesterolu(d7)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H50D7ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
544.30
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Lipidomika
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700372P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)