Merck
700368P
Avanti
Kwas 3α,7α-dihydroksy-5β-cholestanowy-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3α,7α-dihydroksy-5β-cholestanat-d5, kwas 3α,7α-dihydroksycholestanowy-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H41D5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.68
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700368P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
lipidomika
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)