Merck
700366P
Avanti
3α,12α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3,12-dihydroxy-, (3α,5β,12α)-cholestan-26-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700366P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3