Merck
700365P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β-cholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas 3α,7α-dihydroksykoprostanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 x 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700365P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)