Merck
700317P
Avanti
Lithocholic acid 3-Sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
sól disodowa kwasu 3α, 12α-dihydroksy-5β-cholan-24-octowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38Na2O8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
532.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700317P-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)