Kluczowe dokumenty
700264P
Avanti
Kwas glikohyodeoksycholowy
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
N-(karboksymetylo)-amid kwasu 5ß-cholanowego-3α,6α-diolu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H](C3)O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
Klucz InChI
SPOIYSFQOFYOFZ-BRDORRHWSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700264P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)