Merck
700213P
Avanti
Allocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas 5α-cholanowy-3α,7α,12α-triol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O5
Masa cząsteczkowa:
408.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 5 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C)O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14-,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
Klucz InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-PGHAKIONSA-N
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700213P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)