Kluczowe dokumenty
700189P
Avanti
3α,6β,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
3α,6β,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA), 3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5β-cholan-24-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H40O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.57
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700189P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)