Key Documents
700251P
Avanti
Taurocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H45NO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.70
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
package of 1 × 10 mg ((700251P-10MG))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700251P-10mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3