700185M
Avanti
18:1 Chol (D7) ester
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Synonim(y):
111015
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
methylene chloride solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (700185M-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 700185M
stężenie
1 mg/mL (700185M-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)