Kluczowe dokumenty
700161P
Avanti
Glucosyl sitosterol
Avanti Research - A Croda Brand 700161P, powder
Synonim(y):
β-D-glukozyl sitosterol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H60O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 5 mg (700161P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700161P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
Klucz InChI
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
Opis ogólny
Glukozyl sitosterol jest steroidem obecnym w znacznych ilościach w łodydze rośliny Bauhinia manca.
Glukozyl sitosterol jest sterolem glukozylowym wytwarzanym przez rośliny, grzyby i bakterie.
Działania biochem./fizjol.
Glukozyl sitosterol, taki jak β-sitostery1-β-D-glukozyd z Mentha cordifolia, ma działanie przeciwbólowe i może być przydatny w tolerancji bólu.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700161P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
681.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
361 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cholesterol and Other Lipid Metabolism
Steroids, 85-85 (2011)
Hypoglycemic activity of two Brazilian Bauhinia species: Bauhinia forficata L. and Bauhinia monandra Kurz.
Menezes F, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 17(1), 8-13 (2007)
Bioactivity studies on beta-sitosterol and its glucoside
Villasenor IM, et al.
Phytotherapy Research, 16(5), 417-421 (2002)