Kluczowe dokumenty
700160P
Avanti
Glucosyl stigmasterol
Avanti Research - A Croda Brand 700160P, powder
Synonim(y):
β-D-glukozyl stigmasterol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H58 O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (700160P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700160P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700160P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Glukozylowy stigmasterol lub glukozyd stigmasterolu jest biologicznie aktywnym związkiem występującym w różnych gatunkach roślin, w tym w P. urinaria. Ma strukturę szkieletu steroidowego podobną do testosteronu. Glukozylostigmasterol jest głównym składnikiem sterolowym ścian i błon komórkowych roślin.
Działania biochem./fizjol.
Glukozylowy stigmasterol z Plectranthus asirensis ma wartość leczniczą. Ma działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne i działa jako antagonista enzymu 5α-reduktazy.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700160P-100 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700160P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sequential injection-chemiluminescence evaluation of stigmasterol glucoside and luteolin via green synthesis of silver nanoparticles using biomass of plectranthus asirensis
Amina M, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 11(4), 523-533 (2018)
Chemical constituents from Sidastrum paniculatum and evaluation of their leishmanicidal activity
Teles YCF, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 25(4), 363-368 (2015)