700096P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
cholest-5-ene-3β,7α,24(S)-triol
opis
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700096P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is synthetically synthesized via from E-α, β-enone from the starting compounds Arsonium ylide and J-tert-butyldimethylsilyloxy-bisnor-5-cholenaldehyde. This undergoes further changes to form 7α,24(S)-dihydroxycholesterol.
Działania biochem./fizjol.
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is a ligand for liver X receptor (LXR) and binds to the ligand binding domain of LXRα and LXRβ.
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700096P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Simple, stereocontrolled syntheses of 24 (S), 25-epoxy-22 (R)-hydroxycholesterol, 22 (R), 24 (S)-dihydroxycholesterol and diastereomers, new ligands for binding and activation of LXRs
Tetrahedron Letters, 39(51), 9355-9356 (1998)