Key Documents
810332C
Avanti
18:1 PE CF
Avanti Polar Lipids 810332C
Synonim(y):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C62H94N3O14P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1136.40
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (810332C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810332C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810332C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 810332C
stężenie
1 mg/mL (810332C-10mg)
1 mg/mL (810332C-1mg)
1 mg/mL (810332C-5mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Phosphoethanolamine (PHOS) is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine. 18:1 PE CF is a green fluorescent tagged phosphatidylethanolamine.
Zastosowanie
18:1 PE CF may be used:
  • to spike human serum
  • to prepare concentrated lipid mix, PC:PE:fluoPE to assess basal binding properties and PC:PE:fluoPE:PIP to assess specific binding properties of the protein to each phosphoinositides (PIP)
  • to prepare the large unilamellar vesicles (LUVs)
  • in the preparation of fluorescent phosphoinositide?containing liposomes
  • for fluorescent labeling of total lipids to the initial liposome formulation mixture
  • in the formulation of pegylated magneto-liposomes (MLs) and transferrin (Tf) embedding
Działania biochem./fizjol.
Phosphatidylethanolamine controls the membrane fluidity in eukaryotic cells. Phosphoethanolamine (PHOS) has the ability to repress tumour growth both in vitro and in vivo. It possesses anticarcinogenic effects. It can also prevent the mRNA expression of cyclin D1 and VEGFR1 (vascular endothelial growth factor receptor 1).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810332C-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810332C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810332C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protein-Lipid Interaction by Fluorescence (PLIF) to Characterize and Screen for Inhibitors of Protein-Phosphoinositide Interactions
Ceccato L, et al.
Current Protocols in Protein Science / Editorial Board, John E. Coligan ... [Et Al.], 89(1), 19-31 (2017)
Liposome Flotation Assays for Phosphoinositide-protein Interaction
Tronchere H and Boal F
Journal of Cell Science, 390(1), 1-13 (2015)
NUTS and BOLTS: applications of fluorescence-detected sedimentation
Kroe RR and Laue TM
Analytical biochemistry, 390(1), 1-13 (2009)
Enhanced blood-brain barrier transmigration using a novel transferrin embedded fluorescent magneto-liposome nanoformulation
Ding H, et al.
Nanotechnology, 25(5), 055101-055101 (2014)
Synthetic phosphoethanolamine: the state of the art of scientific production
Anastacio L de B, et al.
Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 53(4), 3658-3667 (2017)