Merck
799254
Sigma-Aldrich
Sodium Glycolate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Glycolic-1-13C acid sodium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CCH3NaO3
Masa cząsteczkowa:
99.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Postać
powder
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][13C](CO)=O.[Na+]
InChI
1S/C2H4O3.Na/c3-1-2(4)5;/h3H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1;
Klucz InChI
VILMUCRZVVVJCA-CGOMOMTCSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)