Merck
603953
Sigma-Aldrich
Glycolic acid-1-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Hydroxyacetic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i2+1
Klucz InChI
AEMRFAOFKBGASW-VQEHIDDOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1