Merck
748919
Sigma-Aldrich
5-Chloro-8-quinolinol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
5-Chloro-8-hydroxyquinoline-2,3,4-13C3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C6H6ClNO
Masa cząsteczkowa:
182.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
mp
122-124 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H/i1+1,2+1,5+1
Klucz InChI
CTQMJYWDVABFRZ-NLQHJZJRSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)