Key Documents
1.04106
Supelco
Glycolic acid
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
201-180-5
NACRES:
NA.21
ciśnienie pary
10.8 hPa ( 80 °C)
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (acidimetric)
Postać
solid
siła działania
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.5% Water (Karl Fischer)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
tw
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
temp. przejścia
flash point >300 °C (decomposition)
rozpuszczalność
water: soluble at 20 °C
gęstość
1.49 g/cm3 at 25 °C
gęstość nasypowa
600 kg/m3
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Iron (Fe): ≤ 5 ppm
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
572.0 °F - (decomposition)
Temperatura zapłonu (°C)
> 300 °C - (decomposition)