Kluczowe dokumenty
330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH
new
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
pochodzenie biologiczne
synthetic
opis
Technique(s): mass spectrometry
Próba
≥99% (TLC)
opakowanie
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This mixture is a complement to Bile Acid SPLASH. It contains the same compounds as Bile Acid SPLASH but without deuterium labels, making this the ideal primary standard mixture for bile acid analysis.
Zastosowanie
Lipidomics
Opakowanie
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330738W-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)