Merck
330280P
Avanti
Taurolithocholic acid-d4, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40D4NNaO5S
Masa cząsteczkowa:
509.71
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (330280P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330280P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3