Merck
330275P
Avanti
Glycolithocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β;-cholanic acid-3α;-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H39D4NO4
Masa cząsteczkowa:
437.65
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (330275P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO4/c1-16(4-9-23(29)27-15-24(30)31)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22,28H,4-15H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t16-,17+,18+,19-,20+,21-,22-,25-,26+/m0/s1/i10D2,14D2
Klucz InChI
XBSQTYHEGZTYJE-LFJPWNFQSA-N
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330275P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)