Merck
330257P
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β;-cholanic acid-3α;,12α;-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36D4O4
Masa cząsteczkowa:
396.60
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1x5 mg (330257P-5MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330257P-5MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3