Merck
330271P
Avanti
Glycodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
5β;-cholanic (2,2,4,4-d4) acid-3α;,12α;-diol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H39D4NO5
Masa cząsteczkowa:
453.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1x1 mg (330271P-1MG)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
bile acids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
Klucz InChI
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
Opakowanie
Zakręcana fiolka z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (330271P-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)