Kluczowe dokumenty
900688
Methanol
≥99.92%, suitable for UHPLC, mass spectrometry (MS)
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Methanol, UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.92%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO
Zastosowanie
PFAS testing
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a stripping solvent to desorb pesticides after their extraction using hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME), prior to the determination of the analytes in alcoholic beverages by ultra-high pressure liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
- In the preparation of a mobile phase for the determination of phenolic acids in beverages by UPLC–MS/MS.
- As an extraction solvent for the quantification of bisphenol-type endocrine disrupting compounds in food-contact recycled-paper materials by UPLC coupled to high resolution MS.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Schemat krok po kroku przygotowania próbek pąków konopi, oleju konopnego, czekolady, żelków, cukierków i kremu do separacji HPLC-PDA i analizy 17 kannabinoidów.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Protokoły
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note
Separacja HPLC 17 ważnych kannabinoidów, w tym CBD, delta 9 THC i THCA. Przeczytaj notę aplikacyjną.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.