Kluczowe dokumenty
Z769827
Branson MH series ultrasonic bath
bath volume 9.2 L, AC/DC input 230 V AC, UK plug (3-pin)
Synonim(y):
ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, ultradźwiękowy sonikator do kąpieli
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.74
Właściwości
model M5800H-E
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Branson CPX-952-537R
wymiary łaźni
290 mm (11.5 in.) × 240 mm (9.5 in.) × 250 mm (6 in.)
objętość łaźni
9.2 L
Opis ogólny
Łaźnia ultradźwiękowa 1192 MH zapewnia dodatkową korzyść w postaci ciepła w połączeniu z trwałością i wydajnością naszej flagowej łaźni ultradźwiękowej. Posiada również czujnik temperatury i automatyczne wyłączanie, gdy urządzenie osiągnie temperaturę 69°C/156,2°F.
Wszystkie łaźnie 1192 mogą być również używane do separacji komórek, przygotowywania próbek i odgazowywania cieczy.
Cechy:
  • Podgrzewane czyszczenie - do 69°C/156,2°F
  • 60-minutowy zegar mechaniczny (może być ustawiony na pracę ciągłą)
  • Przetworniki przemysłowe 40 kHz
  • Wieżowy panel sterowania
  • Wbudowany odpływ (½ i ¾ galona) lub odpływ boczny
  • Wszystkie wanny ultradźwiękowe spełniają zasady i przepisy FCC, CSA, CE i UL
Uwaga: Części nie powinny spoczywać na dnie zbiornika, patrz akcesoria dla opcji.
Informacje prawne
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)