Z764523
2mag bioMIXcontrol S control unit
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Mieszadło magnetyczne odporne na zużycie, magnetyczna indukcyjna płyta mieszająca, mieszadło, mieszadło indukcyjne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
2mag 98500
Parametry
5-250 rpm speed
szer. × śr. × wys.
215 mm × 120 mm × 55 mm
Rozmiar płytki × szer. × dł.
× 200 mm × 250 mm
masa
1.4 kg
moc wyjściowa
4-40 W (stirring power)
Opis ogólny
- Wydajna jednostka sterująca dla serii 2mag bioMIXdrive, opracowana z myślą o intensywnym codziennym użytkowaniu laboratoryjnym i bezkompromisowej pracy ciągłej bez nagrzewania.
- Jednostka sterująca do podłączenia 1 napędu mieszającego bioMIXdrive 1, 2, 3, 4 lub 6 o mocy 6 W / punkt mieszania, bez własnego efektu ogrzewania, rozszerzony zakres prędkości od 5 do 250 obr / min, mieszanie bez szarpnięć, równomierne i płynne mieszanie również przy niskich prędkościach
- Ustawienie mocy (10-stopniowe) dla wysokiej mocy w odniesieniu do dużych i lepkich ilości mieszania i zmniejszonej mocy dla ciągłej pracy bez podgrzewania, np. winkubatorach CO2
- Identyczny jak bioMIXcontrol, ale z obudową do układania w stos i pionowym panelem sterowania
- Cyfrowy wyświetlacz do ustawiania prędkości i mocy, SoftStart do niezawodnego i bezpiecznego przyspieszania mieszania, QuickSet do szybkiego ustawiania prędkości początkowej i maksymalnej, zapamiętywanie ostatniego stanu pracy po wyłączeniu, solidna obudowa ze stali nierdzewnej i łatwa do czyszczenia
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z764523-1EA | 4061834791591 |