Z760463
Ohaus® Explorer® analytical balance
Model EX324, weighing capacity 320 g, precision: 0.1 mg, AC/DC input 110 V AC
Synonim(y):
wagi, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Polecane produkty
Materiały
stainless steel platform
Właściwości
CSA approved
producent / nazwa handlowa
Ohaus® EX324 US
zakres pomiaru nośności
320 g, precision: 0.1 mg
W × H × depth
195 mm × 90 mm × 154 mm
platforma śr. × śr.
90 mm × 3.5 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Explorer zapewnia dokładne wyniki w ciągu kilku sekund, poprawiając wydajność operatora, produktywność i przepustowość, z czasem stabilizacji do 50% krótszym. Bezramowa, odchylana konstrukcja zapewnia swobodny dostęp do komory ważenia.
Obszerne wejście boczne o wymiarach 160 mm x 240 mm umożliwia swobodne umieszczanie i wyjmowanie dużych łodzi wagowych lub innych dużych naczyń w komorze ważenia. Szkło z powłoką antystatyczną pomaga rozproszyć ładunki elektrostatyczne w komorze ważenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki ważenia.
Obszerne wejście boczne o wymiarach 160 mm x 240 mm umożliwia swobodne umieszczanie i wyjmowanie dużych łodzi wagowych lub innych dużych naczyń w komorze ważenia. Szkło z powłoką antystatyczną pomaga rozproszyć ładunki elektrostatyczne w komorze ważenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki ważenia.
- Intuicyjne oprogramowanie: Łatwe w użyciu oprogramowanie graficzne z 14 aplikacjami, wirtualnymi klawiaturami QWERTY i numerycznymi oraz wskaźnikiem masy poniżej minimum.
- Osłona przeciwwiatrowa: Osłona przeciwwiatrowa Explorer zapewnia szeroki dostęp i widoczność komory ważenia i jest wyposażona w szkło z powłoką antystatyczną.
- Modułowa konstrukcja: Modułowa konstrukcja wagi Explorer obejmuje kolorowy wyświetlacz dotykowy, który można oddzielić od podstawy ważącej.
- USB i RS232 oraz opcjonalny trzeci port RS232 lub Ethernet
- Szalka ze stali nierdzewnej, szklana osłona przeciwwiatrowa z uchylnymi drzwiczkami
- Zgodność z CSA
Informacje prawne
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)