Z760293
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB23, AC/DC input 110 V AC
Synonim(y):
mierniki wilgotności
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Ohaus® MB23 US
zakres pomiaru nośności
110 g
Parametry
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
platforma śr.
90 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Analizatory wilgotności łączą w sobie wysokiej jakości konstrukcję i łatwą konfigurację. Wyświetlacz LCD jest podświetlany i posiada standardowy port RS232.
- łatwa do czyszczenia konstrukcja
- komora grzewcza nie wymaga konserwacji
- kompaktowe wymiary
MB23 posiada element grzewczy na podczerwień. Nieszklany element grzewczy na podczerwień zapewnia równomierne ogrzewanie i jest idealny do testowania żywności, tekstyliów, ścieków i ceramiki.
Informacje prawne
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z760293-1EA | 4061834790532 |