Z742905
Kern DAB moisture analyzer, for samples up to 110 g
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
Analizator wilgotności, czujnik wilgotności, tester wilgotności
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern DAB 100-3+YKA-03
Opis ogólny
Analizator wilgotności z przyjaznym dla użytkownika wyświetlaczem graficznym i 15 pamięciami programów suszenia.
- Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 14 mm
- Aktywny proces suszenia
- Aktywny profil ogrzewania
- Aktywne kryteria wyłączenia
- Poprzedni czas suszenia
- Aktualna temperatura
- Aktualna zawartość wilgoci w %
- Grzałka halogenowa ze szkła kwarcowego 400 W
- Okno obserwacyjne nad próbką, przydatne podczas wstępnego ustawiania
- Pamięć wewnętrzna dla automatycznej sekwencji 15 pełnych procesów suszenia i 5 przeprowadzonych procesów suszenia
- Ostatnia zmierzona wartość pozostaje na wyświetlaczu, dopóki nie zostanie zastąpiona nowym pomiarem
- W zestawie 50 płytek z próbkami
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742905-1EA |